Merck
631051
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)-N-methylaniline
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8F3N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4888 (lit.)
bp
105-106 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość
1.2394 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
fluoro
ciąg SMILES
CNc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H8F3N/c1-12-7-4-2-6(3-5-7)8(9,10)11/h2-5,12H,1H3
Klucz InChI
UTUYWZJPVLDHJJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
210.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
98.9 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)