Merck
630810
Sigma-Aldrich
2-Heptyn-1-ol
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H12O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.455 (lit.)
tw
89-90 °C/16 mmHg (lit.)
gęstość
0.880 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
CCCCC#CCO
InChI
1S/C7H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-4,7H2,1H3
Klucz InChI
OGDYROFIIXDTQK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
172.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
78 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)