Merck
617148
Sigma-Aldrich
Propadiene-d4
98 atom % D
Synonim(y):
1,1,3,3-Tetradeuteriopropa-1,2-diene, Allene-d4
About This Item
Wzór liniowy:
D2C=C=CD2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
44.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352003
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H]C([2H])=C=C([2H])[2H]
InChI
1S/C3H4/c1-3-2/h1-2H2/i1D2,2D2
Klucz InChI
IYABWNGZIDDRAK-LNLMKGTHSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameGas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)