Merck
616850
Sigma-Aldrich
1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadiene-d22
98 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
(C6D5)2C=CDCD=C(C6D5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
380.61
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Postać
solid
mp
207-209 °C
przesunięcie masy
M+22
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])\C(=C([2H])\C([2H])=C(\c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3[2H])c4c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c4[2H]
InChI
1S/C28H22/c1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26/h1-22H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D,13D,14D,15D,16D,17D,18D,19D,20D,21D,22D
Klucz InChI
KLCLIOISYBHYDZ-SMJVRUDNSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3