Merck
616559
Sigma-Aldrich
Fluoxetine-d5 hydrochloride
98 atom % D
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17D5H13F3NO·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
350.82
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
350.72 by atom % calculation
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
Cl.[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(CCNC)Oc2ccc(cc2)C(F)(F)F
InChI
1S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)22-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20;/h2-10,16,21H,11-12H2,1H3;1H/i2D,3D,4D,5D,6D;
Klucz InChI
GIYXAJPCNFJEHY-CERKJNTMSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Florence Nantaba et al.
Chemosphere, 239, 124642-124642 (2019-09-16)
The occurrence of 24 pharmaceuticals (including 15 antibiotics, three analgesic/anti-inflammatory drugs, three anti-epileptic/antidepressant drugs, two beta blockers, and one lipid regulator) was investigated in 75 water samples collected from four bays in the Ugandan part of Lake Victoria. In addition