Kluczowe dokumenty
616508
3-Nitroaniline-2,4,5,6-d4
98 atom % D
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
mp
112-114 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+4
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c(N)c([2H])c(c1[2H])[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-2-1-3-6(4-5)8(9)10/h1-4H,7H2/i1D,2D,3D,4D
Klucz InChI
XJCVRTZCHMZPBD-RHQRLBAQSA-N
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
384.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
196.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)