Merck
613665
Sigma-Aldrich
Tetramethyl-d12-ammonium bromide
98 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
(CD3)4N+Br -
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Postać
solid
mp
>300 °C
przesunięcie masy
M+12
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H].[Br-]
InChI
1S/C4H12N.BrH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1/i1D3,2D3,3D3,4D3;
Klucz InChI
DDFYFBUWEBINLX-KXWZVCIVSA-M
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)