Key Documents
613177
Gadolinium(III) chloride solution
NMR reference standard, 1 mg/mL in D2O (99.9 atom % D), water 1 %, DSS 0.1 %, NMR tube size 4 mm × 8 in.
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
NMR reference standard
analytical standard
skład
DSS, 0.1%
water, 1%
stężenie
1 mg/mL in D2O (99.9 atom % D)
metody
NMR: suitable
rozmiar probówki do NMR
4 mm × 8 in.
format
single component solution
ciąg SMILES
Cl[Gd](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Gd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
MEANOSLIBWSCIT-UHFFFAOYSA-K
Cechy i korzyści
Ilość
Each pack contains 10 tubes.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)