Merck
612871
Supelco
Potassium fluoride solution
NMR reference standard, 0.2 M in water, D2O 10 % (99.9 atom % D), NMR tube size 8 mm × 8 in.
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
NMR reference standard
analytical standard
Poziom jakości
skład
D2O, 10% (99.9 atom % D)
stężenie
0.2 M in water
metody
NMR: suitable
rozmiar probówki do NMR
8 mm × 8 in.
przydatność
suitable for NMR (reference standard)
Format
single component solution
ciąg SMILES
[F-].[K+]
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wzorzec referencyjny NMR (0,2 M w wodzie, D2O10% (99,9% atomu D)) eliminuje niepewność przygotowania próbki podczas oceny wydajności urządzenia i zapewnia prawidłowe działanie urządzenia w zastosowaniach ilościowych. Te wzorce referencyjne NMR pozwalają użytkownikom monitorować kluczowe parametry operacyjne, takie jak pw90, czułość, rozdzielczość i kształt linii.
Ilość
Probówka o średnicy zewnętrznej 8 mm zawiera 1,9 ml.
Każde opakowanie zawiera 10 probówek.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)