Merck
61243
Sigma-Aldrich
Copper(II) tartrate hydrate
≥95.0% (calc. on dry substance, RT)
Synonim(y):
Cupric tartrate hydrate, Tartaric acid cupric salt
About This Item
Wzór liniowy:
[-CH(OH)CO2]2Cu·xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.62 (anhydrous basis)
Beilstein:
4166088
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (calc. on dry substance, RT)
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: copper
reagent type: catalyst
zanieczyszczenia
5-15% water
mp
~275 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
O.[Cu++].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.Cu.H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+2;/p-2/t1-,2-;;/m1../s1
Klucz InChI
MAUZTCHAIPUZJB-OLXYHTOASA-L
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)