Kluczowe dokumenty
608475
Fumaric acid-13C4,d4
98 atom % D, 99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
DO213C13CD=13CD13CO2D
Masa cząsteczkowa:
124.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % D
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
299-300 °C (subl.) (lit.)
przesunięcie masy
M+8
ciąg SMILES
[2H]O[13C](=O)\[13C]([2H])=[13C](/[2H])[13C](=O)O[2H]
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+/i1+1D,2+1D,3+1,4+1/hD2
Klucz InChI
VZCYOOQTPOCHFL-QKFNFQFYSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)