Merck
607533
Sigma-Aldrich
2-Ketobutyric acid-4-13C,3,3,4,4,4-d5 sodium salt hydrate
48-70 atom % D (13CD3), 97 atom % D (CD2), 99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonim(y):
α-Keto-butyric acid-4-13C,3,3,4,4,4-d5 sodium, α-Ketobutyric acid-4-13C,3,3,4,4,4-d5 sodium salt, 2-Oxobutanoic acid-4-13C.3,3,4,4,5-d5 sodium salt, Sodium α-ketobutyrate-4-13C,3,3,4,4,4-d5
About This Item
Wzór liniowy:
13CD3CD2COCO2Na · xH2O
Masa cząsteczkowa:
130.09 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
48-70 atom % D (13CD3)
97 atom % D (CD2)
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
metody
bio NMR: suitable
mp
210 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
O.[Na+].[2H][13C]([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O3.Na.H2O/c1-2-3(5)4(6)7;;/h2H2,1H3,(H,6,7);;1H2/q;+1;/p-1/i1+1D3,2D2;;
Klucz InChI
PVLJVKQSCAHPPR-RWBNLZSCSA-M
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Sigma-Aldrich presents an article about the selective protonation of methyl groups in highly deuterated proteins. In which the structural NMR studies of small proteins, a maximum number of proton chemical shifts are usually assigned and NOEs connecting large numbers of sites are subsequently quantified in terms of distance restraints that are then used to obtain an ensemble of structures.
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.