Merck
605050
Sigma-Aldrich
Boc-D-Ala-OH-3-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-alanine-3-13C, D-Alanine-3-13C, N-t-Boc derivative
About This Item
Wzór liniowy:
13CH3CH(NH-Boc)CO2H
Masa cząsteczkowa:
190.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
aktywność optyczna
[α]20/D +23°, c = 2 in acetic acid
metody
bio NMR: suitable
mp
79-83 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Boc
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]([13CH3])C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-5(6(10)11)9-7(12)13-8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m1/s1/i1+1
Klucz InChI
QVHJQCGUWFKTSE-XYUOLVJRSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3