Merck
603910
Sigma-Aldrich
Acetanilide-(ring-13C6)
99 atom % 13C
Synonim(y):
N-(fenylo-13C6)acetamid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CONH13C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
bp
304 °C (lit.)
mp
113-115 °C (lit.)
gęstość
1.274 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
CC(=O)N[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,8+1
Klucz InChI
FZERHIULMFGESH-OLGKHRKTSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)