Kluczowe dokumenty
603619
Cyclopentanol-1-13C
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC4H10O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
87.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
bp
139-140 °C (lit.)
mp
-19 °C (lit.)
gęstość
0.959 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
O[13CH]1CCCC1
InChI
1S/C5H10O/c6-5-3-1-2-4-5/h5-6H,1-4H2/i5+1
Klucz InChI
XCIXKGXIYUWCLL-HOSYLAQJSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
123.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
51 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)