Merck
603538
Sigma-Aldrich
1-Phenylethanol-2-13C
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonim(y):
sec-Phenethyl-β−13C alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH(OH)13CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
bp
204 °C/745 mmHg (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
gęstość
1.020 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[13CH3]C(O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/i1+1
Klucz InChI
WAPNOHKVXSQRPX-OUBTZVSYSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Zastosowanie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
187.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
86.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)