Merck
603023
Sigma-Aldrich
Water-17O
25-29.9 atom % 17O
Synonim(y):
17O Labeled water
About This Item
Wzór liniowy:
H217O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
19.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
50202301
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
25-29.9 atom % 17O
masa cząsteczkowa
18.27 by atom % calculation (at 25 atom % 17O)
tw
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
gęstość
1.044 g/mL at 25 °C
gęstość nasypowa
1.01
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[17OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+1
Klucz InChI
XLYOFNOQVPJJNP-OUBTZVSYSA-N
Opis ogólny
(Normalized with respect to hydrogen)
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yuta Asano et al.
Nature communications, 12(1), 4372-4372 (2021-07-18)
Intrarenal B cells in human renal allografts indicate transplant recipients with a poor prognosis, but how these cells contribute to rejection is unclear. Here we show using single-cell RNA sequencing that intrarenal class-switched B cells have an innate cell transcriptional