Merck
602175
Sigma-Aldrich
Xenon-131Xe
80 atom %
About This Item
Wzór liniowy:
131Xe
Masa cząsteczkowa:
130.91
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142001
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
80 atom %
Próba
≥99.5% (Total Xenon)
Formularz
gas
zanieczyszczenia
<0.5% Total others
przesunięcie masy
M-1
ciąg SMILES
[131Xe]
InChI
1S/Xe/i1+0
Klucz InChI
FHNFHKCVQCLJFQ-IGMARMGPSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Wszystkie objętości gazu są podawane w standardowej temperaturze i ciśnieniu (STP), a nie w normalnej temperaturze i ciśnieniu (NTP). Jeden litr STP to o 7,7% więcej gazu niż jeden litr NTP.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Gas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Press. Gas Compr. Gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)