Merck
600032
Sigma-Aldrich
Allyl alcohol-2-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
2-Propen-2-13C-1-ol
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=13CHCH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
59.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
bp
96-98 °C (lit.)
mp
-129 °C (lit.)
gęstość
0.869 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
OC[13CH]=C
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2/i2+1
Klucz InChI
XXROGKLTLUQVRX-VQEHIDDOSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
22 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Qing Lyu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 116(2), 546-555 (2018-12-26)
SENCR is a human-specific, vascular cell-enriched long-noncoding RNA (lncRNA) that regulates vascular smooth muscle cell and endothelial cell (EC) phenotypes. The underlying mechanisms of action of SENCR in these and other cell types is unknown. Here, levels of SENCR RNA