Merck
597767
Sigma-Aldrich
5-Acetyl-2-methoxypyridine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
53-57 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
COc1ccc(cn1)C(C)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)7-3-4-8(11-2)9-5-7/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
RYOQZXOVBJIUSX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)