Merck
591602
Sigma-Aldrich
Stearic acid-1,2-13C2
99 atom % 13C
Synonim(y):
Octadecanoic acid-1,2-13C2
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)14CH213CH213CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Postać
solid
tw
361 °C (lit.)
mp
68-70 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i17+1,18+1
Klucz InChI
QIQXTHQIDYTFRH-VJNPICPZSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)