Kluczowe dokumenty
591394
N-Nitrosodiphenylamine-2,2′,4,4′,6,6′-d6
98 atom % D
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12D6H4N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
mp
65-66 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[2H]c1cc([2H])c(c([2H])c1)N(N=O)c2c([2H])cc([2H])cc2[2H]
InChI
1S/C12H10N2O/c15-13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/i1D,2D,7D,8D,9D,10D
Klucz InChI
UBUCNCOMADRQHX-MWJWXFQUSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2
Organy docelowe
Urinary bladder
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?