Merck
589292
Sigma-Aldrich
Lithocholic acid-11,12-d2
97 atom % D
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24D2H38O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
378.58
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
97 atom % D
Poziom jakości
mp
184-186 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H]([C@H](C)CCC(O)=O)[C@@]4(C)C([2H])C([2H])[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C24H40O3/c1-15(4-9-22(26)27)19-7-8-20-18-6-5-16-14-17(25)10-12-23(16,2)21(18)11-13-24(19,20)3/h15-21,25H,4-14H2,1-3H3,(H,26,27)/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,23+,24-/m1/s1/i11D,13D/t11?,13?,15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,23+,24-
Klucz InChI
SMEROWZSTRWXGI-YBRLEOEUSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)