Kluczowe dokumenty
588857
3-(Ethoxydimethylsilyl)propylamine
97%
Synonim(y):
(γ-Aminopropyl)dimethylethoxysilane, (3-(Ethoxydimethylsilyl)propyl)amine, (3-Aminopropyl)dimethylethoxysilane, 3-(Ethoxydimethylsilyl)-1-propanamine
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.429 (lit.)
tw
60 °C/8 mmHg (lit.)
gęstość
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCO[Si](C)(C)CCCN
InChI
1S/C7H19NOSi/c1-4-9-10(2,3)7-5-6-8/h4-8H2,1-3H3
Klucz InChI
GLISOBUNKGBQCL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
136.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
57.8 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?