Merck
586218
Sigma-Aldrich
Benzene-1,2-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C2C4H6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
80.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
tw
80 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
gęstość
0.896 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
c1cc[13cH][13cH]c1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1+1,2+1
Klucz InChI
UHOVQNZJYSORNB-ZDOIIHCHSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organy docelowe
Blood
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
12.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-11 °C - closed cup