Merck
578851
Sigma-Aldrich
3-(N-Boc-amino)phenylboronic acid
≥95%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CO2CNHC6H4B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95%
Postać
solid
mp
168 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)Nc1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C11H16BNO4/c1-11(2,3)17-10(14)13-9-6-4-5-8(7-9)12(15)16/h4-7,15-16H,1-3H3,(H,13,14)
Klucz InChI
CWLNHPXWZRALFS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Rhodium-catalyzed cross-coupling
  • Pd-catalyzed Suzuki-Miyaura coupling
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)