Merck
578592
Sigma-Aldrich
2-Aminonaphthalene-d7
98 atom % D, 98% (CP)
Synonim(y):
2-Naphthalen-1,3,4,5,6,7,8-d7-amine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10D7H2N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
98% (CP)
Postać
solid
tw
306 °C (lit.)
mp
111-113 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+7
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c([2H])c(N)c([2H])c([2H])c2c1[2H]
InChI
1S/C10H9N/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H,11H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D
Klucz InChI
JBIJLHTVPXGSAM-GSNKEKJESA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)