Merck
578126
Sigma-Aldrich
Acetamide-2,2,2-d3
99 atom % D
Synonim(y):
2,2,2-trideuterioacetamid
About This Item
Wzór liniowy:
CD3CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
62.09
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % D
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
bp
221 °C (lit.)
mp
78-80 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(N)=O
InChI
1S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)/i1D3
Klucz InChI
DLFVBJFMPXGRIB-FIBGUPNXSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)