Merck
572535
Sigma-Aldrich
Glyceryl 1,2-distearate-3-octanoate-1-13C
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Synonim(y):
1,2-Distearoyl-3-octanoyl-1-13C-rac-glycerol, Glyceryl 1,2-dioctadecanoate-3-octanoate-1-13C
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC46H90O6
Masa cząsteczkowa:
752.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Próba
≥99% (CP)
Formularz
solid
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CO[13C](=O)CCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C47H90O6/c1-4-7-10-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-34-37-40-46(49)52-43-44(42-51-45(48)39-36-33-12-9-6-3)53-47(50)41-38-35-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-11-8-5-2/h44H,4-43H2,1-3H3/i45+1
Klucz InChI
UOLYQWJYDWFXFZ-LCSWIJNDSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)