Kluczowe dokumenty
553530
Sigma-Aldrich
Octyl-functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 12% carbon loading
Synonim(y):
C8 silica gel
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.22
zakres etykietowania
12% carbon loading
Poziom jakości
powierzchnia
500 m2/g
wielkość cząstki
200-400 mesh
wielkość porów
60 Å pore size
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)