Kluczowe dokumenty
551295
N-Cyclopropyl-2,4,6-triamino-1,3,5-triazine
97%
Synonim(y):
N-Cyclopropyl-1,3,5-triazin-2,4,6-triamine, Cyromazin
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
mp
223-227 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1nc(N)nc(NC2CC2)n1
InChI
1S/C6H10N6/c7-4-10-5(8)12-6(11-4)9-3-1-2-3/h3H,1-2H2,(H5,7,8,9,10,11,12)
Klucz InChI
LVQDKIWDGQRHTE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?