Kluczowe dokumenty
544272
5-Chlorothiophene-2-sulfonyl chloride
96%
Poziom jakości
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.586 (lit.)
bp
112-117 °C (lit.)
gęstość
1.623 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Clc1ccc(s1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C4H2Cl2O2S2/c5-3-1-2-4(9-3)10(6,7)8/h1-2H
Klucz InChI
SORSTNOXGOXWAO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
5-Chlorothiophene-2-sulfonyl chloride can be prepared from 2-chlorothiophene by reacting with chlorosulfonic acid in the presence of phosphorus pentachloride.
Zastosowanie
5-Chlorothiophene-2-sulfonyl chloride may be used in the preparation of:
- (S)-N-(5-chlorothiophene-2-sulfonyl)-β,β-diethylalaninol
- N-(3-(1H-pyrazol-1-yl)pyridin-2-yl)-5-chlorothiophene-2-sulfonamide
- 5-chloro-4-nitrothiophene-2-sulfonyl chloride
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
A facile stereoselective total synthesis of (S)-N-(5-chlorothiophene-2-sulfonyl)-?,?-diethylalaninol.
Der Pharma Chemica, 7(1), 201-205 (2015)
Journal of medicinal chemistry, 37(2), 240-247 (1994-01-21)
3-Aminoalkyl derivatives of thieno[2,3-b][1,4]thiazine-6-sulfonamide were prepared for evaluation as topically active ocular hypotensive agents. The compounds described were found to be excellent in vitro inhibitors of carbonic anhydrase II and in vivo to lower intraocular pressure in three rabbit models
Organic & biomolecular chemistry, 12(11), 1779-1792 (2014-02-12)
A knowledge-based library of aryl 2,3-dichlorophenylsulfonamides was synthesised and screened as human CCR4 antagonists, in order to identify a suitable hit for the start of a lead-optimisation programme. X-ray diffraction studies were used to identify the pyrazole ring as a