Merck
537276
Sigma-Aldrich
4-(Benzyloxy)benzyl chloride, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 0.5-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Synonim(y):
Benzyloxybenzyl chloride, polymer-bound, Wang chlorinated resin, [4-(Chloromethyl)phenoxymethyl]polystyrene cross-linked with divinylbenzene
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352128
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
sieciowanie krzyżowe
1 % cross-linked with divinylbenzene
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
zakres etykietowania
0.5-1.5 mmol/g loading
wielkość cząstki
100-200 mesh
grupa funkcyjna
alcohol
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.ClCc3ccc(OCc4ccccc4)cc3
Klucz InChI
YHHMDQVMLAVWTB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)