Merck
531162
Sigma-Aldrich
Poly(D,L-lactide)
inherent viscosity 0.55-0.75 dL/g (lit.)
About This Item
Wzór liniowy:
(C3H4O2)n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
masa cząsteczkowa
average Mw 75,000-120,000
Poziom jakości
ramy czasowe degradacji
12-16 months
lepkość właściwa
0.55-0.75 dL/g(lit.)
mp
262 °C (lit.)
temp. przejścia
Tg 32.9 °C
temp. przechowywania
−20°C
Właściwości fizyczne
Biocompatible, biodegradable polymer.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.