Merck
530948
Sigma-Aldrich
2-Chlorotrityl hydrazine, polymer-bound
200-400 mesh, extent of labeling: 0.4-0.6 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Synonim(y):
(α-Hydrazino-α-phenyl-2-chlorobenzyl)polystyrene, Hydrazine bound to 2-chloro-trityl resin
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
sieciowanie krzyżowe
1 % cross-linked
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
zakres etykietowania
0.4-0.6 mmol/g loading
wielkość cząstki
200-400 mesh
grupa funkcyjna
hydrazine
ciąg SMILES
[X]c1ccc(cc1)C(NN)(c3c(cccc3)Cl)c2ccccc2
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)