Merck
2-Chlorotrityl hydrazine, polymer-bound 200-400 mesh, extent of labeling: 0.4-0.6 mmol/g loading, 1 % cross-linked
2-Chlorotrityl hydrazine, polymer-bound
2-Chlorotrityl hydrazine, polymer-bound 200-400 mesh, extent of labeling: 0.4-0.6 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Synonim(y):
(α-Hydrazino-α-phenyl-2-chlorobenzyl)polystyrene, Hydrazine bound to 2-chloro-trityl resin
Products
Marka
Postać fizyczna
Poziom jakości
Grupa funkcyjna
Zastosowanie
Warunek rozszczepienia
Linker
Typ łańcucha
Typ reakcji