Merck
530255
Sigma-Aldrich
2-Amino-2-phenylbutyric acid
96%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5C(NH2)(CO2H)C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.22
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Postać
solid
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
276-280 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CCC(N)(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO2/c1-2-10(11,9(12)13)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2,11H2,1H3,(H,12,13)
Klucz InChI
UBXUDSPYIGPGGP-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)