Merck
521493
Sigma-Aldrich
4-Butylphenylboronic acid
≥95%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3C6H4B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95%
mp
91-97 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C10H15BO2/c1-2-3-4-9-5-7-10(8-6-9)11(12)13/h5-8,12-13H,2-4H2,1H3
Klucz InChI
UGZUUTHZEATQAM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
Suzuki-Miyaura cross-couplings
NHC-Iron-catalyzed aerobic oxidative aromatic esterification of aldehydes
Palladium-catalyzed oxidative Heck-type reactions
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)