Merck
518794
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3,5-dimethylphenylboronic acid pinacol ester
97%
Synonim(y):
2,6-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol, 3,5-Dimethyl-4-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester, 4-Hydroxy-3,5-dimethylphenylboronic acid, pinacol cyclic ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H21BO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
100-105 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc(cc(C)c1O)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C14H21BO3/c1-9-7-11(8-10(2)12(9)16)15-17-13(3,4)14(5,6)18-15/h7-8,16H,1-6H3
Klucz InChI
TYCKOBOJYNRIBO-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
The synthesis of biaryl compounds via the Suzuki coupling reaction has become more commonplace now that many arylboronic acids are readily available. We are pleased to offer arylboronic acid pinacol esters4 as part of a growing line of products used in the Suzuki coupling reaction.