Merck
518247
Sigma-Aldrich
Samarium(III) nitrate hexahydrate
99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Samarium trinitrate, Trinitric acid samarium(III)·6hydrate
About This Item
Wzór liniowy:
Sm(NO3)3 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
444.47
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
crystalline
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: samarium
zanieczyszczenia
≤20 ppm Trace Rare Earth Analysis
ciąg SMILES
[Sm+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.6H2O.Sm/c3*2-1(3)4;;;;;;;/h;;;6*1H2;/q3*-1;;;;;;;+3
Klucz InChI
HDCOFJGRHQAIPE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)