Merck
515426
Sigma-Aldrich
4-Iodophthalonitrile
97%
About This Item
Wzór liniowy:
IC6H3-1,2-(CN)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
140-142 °C (lit.)
grupa funkcyjna
iodo
nitrile
ciąg SMILES
Ic1ccc(C#N)c(c1)C#N
InChI
1S/C8H3IN2/c9-8-2-1-6(4-10)7(3-8)5-11/h1-3H
Klucz InChI
OOHQHYJZUSXMFD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Novel perfluoroalkyl phthalocyanine metal derivatives: Synthesis and photodynamic activities.
Qiu T, et al.
Dyes and Pigments, 83(1), 127-133 (2009)
Alkynyl substituted phthalocyanine derivatives as targets for optical limiting
Garcia-Frutos EM, et al.
Journal of Materials Chemistry, 13(4), 749-753 (2003)
Vibrational spectra of halophthalonitriles.
Halls MD, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 54(2), 305-317 (1998)
The synthesis of a fluorinated phthalocyanine.
Keller TM and Griffith JR.
Journal of Fluorine Chemistry, 13(1), 73-77 (1979)
Canan Uslan et al.
Journal of biological inorganic chemistry : JBIC : a publication of the Society of Biological Inorganic Chemistry, 24(2), 191-210 (2019-01-24)
Zinc(II) (5), indium(III) (6), and lutetium(III) (7) phthalocyanines (Pcs) peripherally substituted with poly (ethylene glycol) (PEG) monomethyl ether 2000 (PEGME-2000) blocks were synthesized via Sonogashira coupling reaction with high yields and their photophysical, photochemical and photobiological properties were investigated. We