About This Item
Wzór liniowy:
NCC6H4COCO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.537 (lit.)
bp
313 °C (lit.)
gęstość
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ketone
nitrile
ciąg SMILES
CCOC(=O)C(=O)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C11H9NO3/c1-2-15-11(14)10(13)9-5-3-8(7-12)4-6-9/h3-6H,2H2,1H3
Klucz InChI
MGBZXMQPYAYPIQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Regina Kratzer et al.
Microbial cell factories, 7, 37-37 (2008-12-17)
Whole cell-catalyzed biotransformation is a clear process option for the production of chiral alcohols via enantioselective reduction of precursor ketones. A wide variety of synthetically useful reductases are expressed heterologously in Escherichia coli to a high level of activity. Therefore
Christoph Gruber et al.
Biotechnology journal, 8(6), 699-708 (2013-04-17)
Generally, recombinant and native microorganisms can be employed as whole-cell catalysts. The application of native hosts, however, shortens the process development time by avoiding multiple steps of strain construction. Herein, we studied the NAD(P)H-dependent reduction of o-chloroacetophenone by isolated xylose