Kluczowe dokumenty
510300
2-Bromo-1,4-naphthoquinone
98%
Synonim(y):
2-Bromo-1,4-dihydronaphthalene-1,4-dione, 2-Bromo-1,4-naphthalenedione, 2-Bromo-p-naphthoquinone, 3-Bromo-1,4-naphthoquinone, 3-Bromonaphthoquinone
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
mp
131-133 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ketone
ciąg SMILES
BrC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H5BrO2/c11-8-5-9(12)6-3-1-2-4-7(6)10(8)13/h1-5H
Klucz InChI
KJOHPBJYGGFYBJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- benzo[f]indolequinones
- 2-azido-1,4-naphthoquinone
- 2-allyl-3-bromo-1,4-naphthoquinone
- 2-(3-indolyl)-1,4-naphthoquinones
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?