Merck
50929
Sigma-Aldrich
Tridecafluorohexane-1-sulfonic acid potassium salt
≥98.0% (T)
Synonim(y):
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Tridecafluoro-1-hexanesulfonic acid potassium salt, PFHxS potassium salt, Perfluorohexanesulfonic acid potassium salt, Potassium tridecafluoro-1-hexanesulfonate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6F13KO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
438.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (T)
Formularz
solid
grupa funkcyjna
fluoro
sulfonic acid
ciąg SMILES
[K+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6HF13O3S.K/c7-1(8,3(11,12)5(15,16)17)2(9,10)4(13,14)6(18,19)23(20,21)22;/h(H,20,21,22);/q;+1/p-1
Klucz InChI
RSCGQEBKFSGWJT-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Tridecafluorohexane-1-sulfonic acid potassium salt (PFHxS), also known as potassium perfluorohexanesulfonate, is a perfluorochemical (PFC) that belongs to the perfluoroalkyl sulfonates group. Its presence as a contaminant in the effluents of Taiwanese industrial wastewater treatment plant (IWWTP) and municipal wastewater treatment plants (MWWTPs) has been evaluated. It has been detected in the human serum samples by on-line solid-phase extraction (SPE) method coupled to high-performance liquid chromatography (HPLC)-tandem mass spectrometry (MS/MS).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hanne Friis Berntsen et al.
Toxicology and applied pharmacology, 357, 19-32 (2018-08-26)
Perfluoroalkyl acids (PFAAs) are persistent compounds used in many industrial as well as consumer products. Despite restrictions, these compounds are found at measurable concentrations in samples of human and animal origin. In the present study we examined whether the effects
Zsuzsanna Kuklenyik et al.
Analytical chemistry, 77(18), 6085-6091 (2005-09-15)
We have developed an on-line solid-phase extraction (SPE) method coupled to high-performance liquid chromatography (HPLC)-tandem mass spectrometry (MS/MS) for measuring trace levels of 18 perfluorinated chemicals (3 perfluorosulfonates, 8 perfluorocarboxylates, 7 perfluorosulfonamides) in serum. Without protein precipitation, only dilution with
Angela Yu-Chen Lin et al.
Chemosphere, 80(10), 1167-1174 (2010-07-21)
We studied perfluorochemicals (PFCs) in the influents and effluents of two municipal wastewater treatment plants (MWWTPs) and in the effluents of an industrial wastewater treatment plant (IWWTP). The impact of IWWTP effluents on the receiving rivers (the Nanmen and Keya
Louise Ramhøj et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 163(2), 579-591 (2018-03-09)
The developmental toxicity of perfluorohexane sulfonate (PFHxS) is largely unknown despite widespread environmental contamination and presence in human serum, tissues and milk. To thoroughly investigate PFHxS toxicity in developing rats and to mimic a realistic human exposure situation, we examined
Marisa Pfohl et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 178(2), 311-324 (2020-09-30)
Perfluoroalkyl substances (PFAS) represent a family of environmental toxicants that have infiltrated the living world. This study explores diet-PFAS interactions and the impact of perfluorooctanesulfonic acid (PFOS) and perfluorohexanesulfonic (PFHxS) on the hepatic proteome and blood lipidomic profiles. Male C57BL/6J