Kluczowe dokumenty
493651
Bis(benzene)chromium(0)
97%
Synonim(y):
Dibenzenechromium
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H12Cr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.22
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
97%
przydatność reakcji
core: chromium
reagent type: catalyst
mp
260-265 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cr].c1ccccc1.c2ccccc2
InChI
1S/2C6H6.Cr/c2*1-2-4-6-5-3-1;/h2*1-6H;
Klucz InChI
HVURSIGIEONDKB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Catalyst for:
- Olefin hydrogenation
- Electron transfer chain catalysis mechanism
- Pre-catalyst for the hydrosilation of ketones and aldehydes, for the dehydrocoupling of triphenylsilane with primary alcohols
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?