Merck
493244
Sigma-Aldrich
Phenyl-d5 isocyanate
98 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
C6D5NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
metody
protein expression: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.535 (lit.)
tw
162-163 °C (lit.)
mp
−30 °C (lit.)
gęstość
1.142 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(N=C=O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H5NO/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
Klucz InChI
DGTNSSLYPYDJGL-RALIUCGRSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
123.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
51.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)