Merck
492906
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asp-OH-15N
98 atom % 15N, 99% (CP)
Synonim(y):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-aspartic-15N acid, L-Aspartic-15N acid, N-Fmoc derivative
About This Item
Wzór liniowy:
HO2CCH2CH(15NH-Fmoc)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
356.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
aktywność optyczna
[α]20/D -13°, c = 1 in DMF
metody
bio NMR: suitable
mp
190 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
OC(=O)C[C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C19H17NO6/c21-17(22)9-16(18(23)24)20-19(25)26-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16H,9-10H2,(H,20,25)(H,21,22)(H,23,24)/t16-/m0/s1/i20+1
Klucz InChI
KSDTXRUIZMTBNV-OICQNXLQSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)