Merck
491586
Sigma-Aldrich
4-Methylvaleric acid-1-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
4-Methylpentanoic acid-1-13C, Isocaproic acid-1-13C
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2CH213CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
117.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4146 (lit.)
tw
199-201 °C (lit.)
gęstość
0.931 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CC(C)CC[13C](O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)3-4-6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)/i6+1
Klucz InChI
FGKJLKRYENPLQH-PTQBSOBMSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
206.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
97.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)