czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Postać
solid
mp
293-296 °C (subl.) (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CC(C)C[13CH](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/i5+1
Klucz InChI
ROHFNLRQFUQHCH-HOSYLAQJSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)