Kluczowe dokumenty
488984
DL-Glutamic acid-5-13C
99 atom % 13C
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Postać
solid
mp
185 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
NC(CC[13C](O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/i4+1
Klucz InChI
WHUUTDBJXJRKMK-AZXPZELESA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)